Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bernsteinsäureanhydrid zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.00683.0100 8.00683.0500 8.00683.1000 8.00683.9050
8.00683.0100EA 35.1 EUR InStock
8.00683.0100 8.00683.0500 8.00683.1000 8.00683.9050
Bernsteinsäureanhydrid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Bernsteinsäureanhydrid


Formel: C₄H₄O₃
Siedepunkt: 261 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 120 °C
Dichte: 1,503 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 157 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005525
CAS-Nummer: 108-30-5
EINECS: 203-570-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,09039
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 67 g/l (20 °C) Hydrolysis
Melting Point 116 - 120 °C
Molar Mass 100.07 g/mol
Bulk Density 550 - 600 kg/m3
Boiling Point 261 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (92 °C)
Flash Point 157 °C
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)
pH 2.7 (20 g/l, H2O)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge