Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Isonicotinsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.00736.0005 8.00736.0250
8.00736.0005EA 25.3 EUR InStock
8.00736.0005 8.00736.0250
Isonicotinsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Isonicotinsäure


Formel: C₆H₅NO₂
Siedepunkt: 396 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 315…319 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006429
CAS-Nummer: 55-22-1
EINECS: 200-228-2
Merck Index: 13,05206
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Hill Formula C₆H₅NO₂
Molar Mass 123.11 g/mol
Boiling point 260 °C (20 hPa)
Melting Point 315 - 319 °C
pH value 3 - 4 (6 g/l, H₂O, 20 °C) (saturated solution)
Bulk density 500 kg/m³
Solubility 6 g/l (20 °C)
LD 50 oral LD50 Rat 5000 mg/kg
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 1 slightly water endangering
R Phrase R 36
S Phrase S 22-24-26

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge