Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,2-Ethandithiol ≥99,0% (durch GC) zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.00795.0100 8.00795.0500
8.00795.0100EA 161 EUR InStock
8.00795.0100 8.00795.0500
1,2-Ethandithiol ≥99,0% (durch GC) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,2-Ethandithiol


Formel: C₂H₆S₂
Siedepunkt: 146…149 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –41 °C
Dichte: 1,374 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 44 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004892
CAS-Nummer: 540-63-6
EINECS: 208-752-3
UN: 1228
ADR: 3 (6.1),III
Merck Index: 13,03760
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -41 °C
Molar Mass 94.20 g/mol
Boiling Point 146 - 149 °C
Vapor Pressure 5.3 hPa (23 °C)
Flash Point 44 °C
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge