Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Diisopropylether stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

Stabilization: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.00866.1000 8.00866.2500 8.00866.9143 8.00866.9040
8.00866.1000EA 33 EUR InStock
8.00866.1000 8.00866.2500 8.00866.9143 8.00866.9040
Diisopropylether stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Diisopropylether


Formel: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
MW: 102.18 g/mol
Siedepunkt: 68.5
Melting Pt: –86 °C
Dichte: 0.726 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –28 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008880
CAS-Nummer: 108-20-3
EINECS: 203-560-6
UN: 1159
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05232
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=932b8c021b2bfa9a11b8d8812cafbafecc6f9239&vid=b81e5576d71d2126c3d3a6f231c8edefc09466e2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 12 g/l (20 °C)
Melting Point -86 °C
Molar Mass 102.18 g/mol
Boiling Point 67 - 70 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 175 hPa (20 °C)
Flash Point -22 °C
Refractive Index 1.3679 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.0 - 21 %(V)
Density 0.72 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 405 °C
Saturation concentration 751 g/m3 (20 °C) Air
Evaporation number 1.6
Water absorption 60 g/kg (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge