Wolframhexacarbonyl zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MQ200
8.00888.0010
8.00888.0010EA 234 EUR InStock
8.00888.0010
Wolframhexacarbonyl zS, Sigma-Aldrich®
Wolframhexacarbonyl
Formel: C₆O₆W
MW: 351.9 g/mol
Siedepunkt: 451.3
Melting Pt: 169…171 °C
Dichte: 2.65 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011462
CAS-Nummer: 14040-11-0
EINECS: 237-880-2
UN: 3466
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 150 °C
Molar Mass 351.91 g/mol
Boiling Point 175 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.4 hPa (67 °C)
Density 2.65 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Tungsten carbonyl
Hill Formula C6O6W
Chemical Formula W(CO)6
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge