Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N-Ethyldiisopropylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.00894.0100 8.00894.0250 8.00894.1000 8.00894.9019 8.00894.9150
8.00894.0100EA 55.9 EUR InStock
8.00894.0100 8.00894.0250 8.00894.1000 8.00894.9019 8.00894.9150
N-Ethyldiisopropylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
N-Ethyldiisopropylamin


Formel: C₈H₁₉N
Siedepunkt: 127 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –50 °C
Dichte: 0,76 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 6 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008868
CAS-Nummer: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0
UN: 1992
ADR: 3 (6.1),II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 3.9 g/l (20°C)
Melting Point -46 °C
Boiling Point 127 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 16 hPa (20 °C)
Flash Point 9.5 °C
Refractive Index 1.4121 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 - 6.3 %(V)
Density 0.76 g/cm3 (20 °C)
pH 12.3 (H2O) (as an emulsion)
Ignition Point 240°C
Viscosity Kinematic 0.88 mm2/s (20 °C)
Synonyms N,N-Diisopropylethylamine
Hill Formula C8H19N
Chemical Formula [(CH3)2CH]2NCH2CH3

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge