Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Diethylmalonat ≥98,0% (durch GC) zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.00898.0100 8.00898.0500 8.00898.1000 8.00898.2500
8.00898.0100EA 31.5 EUR InStock
8.00898.0100 8.00898.0500 8.00898.1000 8.00898.2500
Diethylmalonat ≥98,0% (durch GC) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Diethylmalonat


Formel: C₇H₁₂O₄
MW: 160.17 g/mol
Siedepunkt: 199
Melting Pt: –50 °C
Dichte: 1.055 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 93
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009195
CAS-Nummer: 105-53-3
EINECS: 203-305-9
Merck Index: 13,03856
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC, area%) ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.053 - 1.057
Identity (IR) passes test
Boiling Point 199 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (40 °C)
Flash Point 90 °C DIN 51758
Refractive Index 1.4135 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 - 12.8 %(V)
Density 1.055 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 435 °C DIN 51794

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge