Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethylendiamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.00947.0100 8.00947.0500 8.00947.1000 8.00947.2500 8.00947.9051 8.00947.4500 8.00947.9180
8.00947.0100EA 25.5 EUR InStock
8.00947.0100 8.00947.0500 8.00947.1000 8.00947.2500 8.00947.9051 8.00947.4500 8.00947.9180
Ethylendiamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Ethylendiamin


Formel: C₂H₈N₂
MW: 60.1 g/mol
Siedepunkt: 117
Melting Pt: 8.5
Dichte: 0.898 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 34
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008204
CAS-Nummer: 107-15-3
EINECS: 203-468-6
UN: 1604
ADR: 8 (3) II
Merck Index: 13,03829
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cbd90391008b8df01337e52ed5760383c063baa&vid=85f00618908a48aabdb8e8bb1a87cc6428a565e0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 11 °C
Molar Mass 60.10 g/mol
Boiling Point 116 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 12 hPa (20 °C)
Flash Point 38 °C
Explosion Limit 2.5 - 16.3 %(V)
Density 0.897 g/cm3 (20 °C)
pH 12.2 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 405 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge