Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

9-Aminoacridin Hydrochlorid Monohydrat ≥97,0% zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.01112.0025 8.01112.0100 8.01112.0002
8.01112.0025EA 125 EUR InStock
8.01112.0025 8.01112.0100 8.01112.0002
9-Aminoacridin Hydrochlorid Monohydrat ≥97,0% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
9-Aminoacridin Hydrochlorid Monohydrat


Formel: C₁₃H₁₁ClN₂·1H₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150071
CAS-Nummer: 52417-22-8
EINECS: 205-145-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
CAS 52417-22-8
Hill Formula C₁₃H₁₁ClN₂ * H₂O
Chemical formula C₁₃H₁₀N₂ *HCl* H₂O
Molar Mass 248.71 g/mol
Melting Point 240 - 244 °C
Solubility 3.3 g/l
Assay (argentometric, calc. on anhydrous substance) ≥ 97,0 %(m)
Loss on drying 6,0 - 8,0 %(m)
Identity (IR) conforms

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge