11-Aminoundecansäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01228.0250
8.01228.0250EA 159 EUR InStock
8.01228.0250
11-Aminoundecansäure, Sigma-Aldrich®
11-Aminoundecanoic acid
Formel: C₁₁H₂₃NO₂
Siedepunkt: 331 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 187…190 °C
MDL Number: MFCD00008150
CAS-Nummer: 2432-99-7
EINECS: 219-417-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point 185 °C
Molar Mass 201.3 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge