5-Aminoisophthalsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01246.0050
8.01246.0050EA 43 EUR InStock
8.01246.0050
5-Aminoisophthalsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
5-Aminoisophthalsäure
Formel: C₈H₇NO₄
Siedepunkt: 515 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 150…156 °C
MDL Number: MFCD00002522
CAS-Nummer: 99-31-0
EINECS: 202-748-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 150 - 156 °C
Molar Mass 181.15 g/mol
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge