2-Amino-2-methyl-1,3-propandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01464.0050 8.01464.0250
8.01464.0050EA 57.3 EUR InStock
8.01464.0050 8.01464.0250
2-Amino-2-methyl-1,3-propandiol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
Formel: C₄H₁₁NO₂
Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 102…105 °C
Dichte: 1,211 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004678
CAS-Nummer: 115-69-5
EINECS: 204-100-7
UN: 3259
ADR: 8,III
Merck Index: 13,00447
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2500 g/l (20 °C)
Melting Point 102 - 105 °C
Molar Mass 105.13 g/mol
Boiling Point 150 - 152 °C (13 hPa)
Vapor Pressure 13.3 hPa (152 °C)
Flash Point 100 °C
pH 10 - 11 (10 g/l, H2O, 20 °C)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge