Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Brom-2-methylpropan zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.01549.0250 8.01549.1000
8.01549.0250EA 35.4 EUR InStock
8.01549.0250 8.01549.1000
1-Brom-2-methylpropan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Brom-2-methylpropan


Formel: C₄H₉Br
Siedepunkt: 91 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –118 °C
Dichte: 1,265 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000217
CAS-Nummer: 78-77-3
EINECS: 201-141-2
UN: 2342
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05152
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point -118 °C
Molar Mass 137.01 g/mol
Boiling Point 92 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 41 hPa (20 °C)
Flash Point 19 °C
Refractive Index 1.435 (20 °C, 589 nm)
Density 1.26 g/cm3 (20 °C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge