γ-Butyrolacton zur Synthese
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
8.01661.0100 8.01661.1000 8.01661.2500 8.01661.9025 8.01661.9230
8.01661.0100EA 25.1 EUR InStock
8.01661.0100 8.01661.1000 8.01661.2500 8.01661.9025 8.01661.9230
γ-Butyrolacton zur Synthese
γ-Butyrolacton
Formel: C₄H₆O₂
Siedepunkt: 204 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –44 °C
Dichte: 1,1286 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 104 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005386
CAS-Nummer: 96-48-0
EINECS: 202-509-5
Merck Index: 13,01596
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e855ee75d3243dd31c0ed64e2354b467a7de1f40&vid=e855ee75d3243dd31c0ed64e2354b467a7de1f40&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge