Benzylharnstoff, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01795.0100
8.01795.0100EA 111 EUR InStock
8.01795.0100
Benzylharnstoff, Sigma-Aldrich®
Benzylharnstoff
Formel: C₈H₁₀N₂O
MDL Number: MFCD00007951
CAS-Nummer: 538-32-9
EINECS: 208-689-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 17 g/l (45 °C)
Melting Point 143 - 146 °C
Molar Mass 150.17 g/mol
Hill Formula C8H10N2O
Chemical Formula C6H5CH2NHCONH2
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge