Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

tert-Butylacetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.02189.0250 8.02189.1000
8.02189.0250EA 53.7 EUR InStock
8.02189.0250 8.02189.1000
tert-Butylacetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
tert-Butylacetat


Formel: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16 g/mol
Siedepunkt: 98
Melting Pt: 90…97 °C
Dichte: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 15
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008807
CAS-Nummer: 540-88-5
EINECS: 208-760-7
UN: 1123
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01536
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 116.15 g/mol
Boiling Point 95 - 97 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 41 hPa (20 °C)
Flash Point 1 °C
Refractive Index 1.387 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge