Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Chlorphenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.02253.0100 8.02253.0500 8.02253.2500 8.02253.9030
8.02253.0100EA 27.9 EUR InStock
8.02253.0100 8.02253.0500 8.02253.2500 8.02253.9030
2-Chlorphenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Chlorphenol


Formel: C₆H₅ClO
MW: 128.56 g/mol
Siedepunkt: 175
Melting Pt: 9 °C
Dichte: 1.25 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 72
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002159
CAS-Nummer: 95-57-8
EINECS: 202-433-2
UN: 2021
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,02173
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 28.5 g/l (20 °C)
Melting Point 7 °C
Molar Mass 128.55 g/mol
Boiling Point 174 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 13.3 hPa (50 °C)
Flash Point 63.9 °C
Refractive Index 1.5579 (20 °C, 589 nm)
Density 1.26 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 550 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge