Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Phenylchlorformiat zS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

MQ200

8.02353.0250 8.02353.9010
8.02353.0250EA 63.7 EUR InStock
8.02353.0250 8.02353.9010
Phenylchlorformiat zS, Sigma-Aldrich®
Phenylchlorformiat


Formel: C₇H₅ClO₂
MW: 156.57 g/mol
Siedepunkt: 187
Melting Pt: –28 °C
Dichte: 1.248 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 80
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000637
CAS-Nummer: 1885-14-9
EINECS: 217-547-8
UN: 2746
ADR: 6.1 (8) II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) decomposes,Hydrolysis
Melting Point -28 °C
Molar Mass 156.57 g/mol
Boiling Point 188 - 189 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.9 hPa (20 °C)
Flash Point 69 °C
Refractive Index 1.511 (20 °C, 589 nm)
Density 1.24 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 540 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge