Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cyclohexen stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.02824.0100 8.02824.0500 8.02824.1000 8.02824.2500
8.02824.0100EA 29 EUR InStock
8.02824.0100 8.02824.0500 8.02824.1000 8.02824.2500
Cyclohexen stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Cyclohexene


Formel: C₆H₁₀
Siedepunkt: 83 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –104 °C
Dichte: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –20 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001539
CAS-Nummer: 110-83-8
EINECS: 203-807-8
UN: 2256
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02756
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.21 g/l (20 °C)
Melting Point -104 °C
Molar Mass 82.14 g/mol
Boiling Point 83 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 90 hPa (20 °C)
Flash Point 1.2 - 7.7 %(V)
Refractive Index -20 °C DIN 51755 Part 1
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 8 (0.2 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 310 °C
Viscosity kinematic 0.82 mm2/s (calculated)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge