Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bis(2-butoxyethyl)ether zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.02933.0250 8.02933.1000
8.02933.0250EA 46.5 EUR InStock
8.02933.0250 8.02933.1000
Bis(2-butoxyethyl)ether zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Bis(2-butoxyethyl)ether


Formel: C₁₂H₂₆O₃
Siedepunkt: 256 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –60 °C
Dichte: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009459
CAS-Nummer: 112-73-2
EINECS: 204-001-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 3 g/l (20 °C)
Melting Point -60 °C
Molar Mass 218.33 g/mol
Boiling Point 254 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 118 °C
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 190 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge