Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bis(2-methoxyethyl)ether stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.02934.0250 8.02934.1000 8.02934.2500
8.02934.0250EA 35.7 EUR InStock
8.02934.0250 8.02934.1000 8.02934.2500
Bis(2-methoxyethyl)ether stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Bis(2-methoxyethyl)ether


Formel: C₆H₁₄O₃
MW: 134.18 g/mol
Siedepunkt: 162
Melting Pt: –64 °C
Dichte: 0.944 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 53
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008503
CAS-Nummer: 111-96-6
EINECS: 203-924-4
UN: 3271
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03187
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -64 °C
Molar Mass 134.17 g/mol
Boiling Point 155 - 165 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2 hPa (20 °C)
Flash Point 70 °C
Refractive Index 1.4097 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 17.4 %(V)
Density 0.944 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 190 °C
Evaporation number 90
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge