Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Diethylamin zur Synthese

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.03010.0100 8.03010.0500 8.03010.1000 8.03010.2500 8.03010.9050 8.03010.9700
8.03010.0100EA 27.5 EUR InStock
8.03010.0100 8.03010.0500 8.03010.1000 8.03010.2500 8.03010.9050 8.03010.9700
Diethylamin zur Synthese
Diethylamin


Formel: (C₂H₅)₂NH
Siedepunkt: 55,5 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –50 °C
Dichte: 0,7048 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –39 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009032
CAS-Nummer: 109-89-7
EINECS: 203-716-3
UN: 1154
ADR: 3 (8),II
Merck Index: 13,03138
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c054fa528239af221505ef08b7c0d2503c9d1d7&vid=3c054fa528239af221505ef08b7c0d2503c9d1d7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -50 °C
Molar Mass 73.14 g/mol
Boiling Point 56 °C
Vapor Pressure 250 hPa (20 °C)
Flash Point -25 °C
Refractive Index 1.3864 (20 °C)
Explosion Limit 2.0 - 11.8 %(V)
Density 0.71 g/cm3 (20 °C)
pH 13 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 310 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge