Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(±)-Epoxystyrol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

MQ200

8.03202.0250 8.03202.9025 8.03202.0025
8.03202.0250EA 70.6 EUR InStock
8.03202.0250 8.03202.9025 8.03202.0025
(±)-Epoxystyrol, Sigma-Aldrich®
(±)-Epoxystyrol


Formel: C₈H₈O
MW: 120.15 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005121
CAS-Nummer: 96-09-3
EINECS: 202-476-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 3 g/l (20 °C)
Melting Point -37 °C
Molar Mass 120.15 g/mol
Boiling Point 193 - 195 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.4 hPa (20 °C)
Flash Point 74 °C
Refractive Index 1.5338 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 22 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 498 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge