Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,1-Dichlorethylen stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

Stabilization: Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.03209.0100 8.03209.1000 8.03209.9030
8.03209.0100EA 32.4 EUR InStock
8.03209.0100 8.03209.1000 8.03209.9030
1,1-Dichlorethylen stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,1-Dichlorethylen


Formel: C₂H₂Cl₂
Siedepunkt: 31,7 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –122 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –25 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011653
CAS-Nummer: 75-35-4
EINECS: 200-864-0
UN: 1303
ADR: 3,I
Merck Index: 12,10134
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2.5 g/l (25 °C)
Melting Point -122 °C
Molar Mass 96.94 g/mol
Boiling Point 31.2 - 31.7 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 665 hPa (20 °C)
Flash Point -25 °C
Refractive Index 1.4254 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 8.4 - 16.5 %(V)
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 520 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge