Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N,N-Dimethylacetamid zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.03235.1000 8.03235.2500 8.03235.9026 8.03235.0050
8.03235.1000EA 61.9 EUR InStock
8.03235.1000 8.03235.2500 8.03235.9026 8.03235.0050
N,N-Dimethylacetamid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylacetamid


Formel: CH₃CON(CH₃)₂
Siedepunkt: 166,1 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –20 °C
Dichte: 0,937 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 70 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008686
CAS-Nummer: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03254
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=968a34fc55021bedd4138b2c9afb612eaa420c8a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -20 °C
Molar Mass 87.12 g/mol
Boiling Point 165 - 166 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.76 hPa (20 °C)
Flash Point 64 °C
Refractive Index 1.423 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.7 - 11.5 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge