Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bis(4-hydroxyphenyl)sulfon, Sigma-Aldrich®

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.03258.0100
8.03258.0100EA 38.1 EUR InStock
8.03258.0100
Bis(4-hydroxyphenyl)sulfon, Sigma-Aldrich®
Bis(4-hydroxyphenyl)sulfon


Formel: C₁₂H₁₀O₄S
MDL Number: MFCD00002350
CAS-Nummer: 80-09-1
EINECS: 201-250-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1.1 g/l (20 °C)
Melting Point 242 - 247 °C
Molar Mass 250.26 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.0001 Pa (20 °C)
Density 0.5 - 0.6 g/cm3 (20 °C)
pH 6.6 - 7.0 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point =400 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge