Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-(Diethylamino)ethanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.03273.1000 8.03273.0100 8.03273.9027
8.03273.1000EA 46.7 EUR InStock
8.03273.1000 8.03273.0100 8.03273.9027
2-(Diethylamino)ethanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-(Diethylamino)ethanol


Formel: C₆H₁₅NO
MW: 117.19 g/mol
Siedepunkt: 162
Melting Pt: –70 °C
Dichte: 0.8921 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 52
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002850
CAS-Nummer: 100-37-8
EINECS: 202-845-2
UN: 2686
ADR: 8 (3) II
Merck Index: 13,03139
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -70 °C
Molar Mass 117.19 g/mol
Boiling Point 163 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.9 hPa (20 °C)
Flash Point 51 °C
Refractive Index 1.4414 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 - 10.1 %(V)
Density 0.88 g/cm3 (25 °C)
pH 11.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 270 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge