Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

n-Decan zur Synthese

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.03405.0100 8.03405.0250 8.03405.1000
8.03405.0100EA 42.7 EUR InStock
8.03405.0100 8.03405.0250 8.03405.1000
n-Decan zur Synthese
n-Decan


Formel: H₃C(CH₂)₈CH₃
MW: 142.28 g/mol
Siedepunkt: 174.1
Melting Pt: –30 °C
Dichte: 0.73 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 46 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008954
CAS-Nummer: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
UN: 2247
ADR: 3 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.00005 g/l (25 °C)
Melting Point -30 °C
Molar Mass 142.28 g/mol
Boiling Point 174 °C
Vapor Pressure 1 hPa (16 °C)
Flash Point 51 °C
Refractive Index  - 7 mm2/s (40 °C)
Explosion Limit 0.7 - 5.4 %(V)
Density 0.73 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 208 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge