Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Diallylamin

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.03521.0250 8.03521.1000 8.03521.9010 8.03521.9015
8.03521.0250EA 55.8 EUR InStock
8.03521.0250 8.03521.1000 8.03521.9010 8.03521.9015
Diallylamin
Diallylamin


Formel: C₆H₁₁N
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008642
CAS-Nummer: 124-02-7
EINECS: 204-671-2
UN: 2359
ADR: 3 (6.1, 8),II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 86 g/l (20 °C)
Melting Point -88 °C
Molar Mass 97.15 g/mol
Boiling Point 111 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 24.2 hPa (20 °C)
Flash Point 11 °C
Refractive Index 1.4405 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.93 - 14.2 %(V)
Density 0.79 g/cm3 (20 °C)
pH 11.5 (9.7 g/l, H2O)
Ignition Point 273 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge