Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dibutylzinnoxid zS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

MQ200

8.03539.0005 8.03539.0250 8.03539.9025
8.03539.0005EA 28.2 EUR InStock
8.03539.0005 8.03539.0250 8.03539.9025
Dibutylzinnoxid zS, Sigma-Aldrich®
Dibutylzinnoxid


Formel: C₈H₁₈OSn
MW: 248.94 g/mol
Melting Pt: > 300 °C
Dichte: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001992
CAS-Nummer: 818-08-6
EINECS: 212-449-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.004 g/l (20 °C)
Molar Mass 248.94 g/mol
Bulk Density 650 - 750 kg/m3
Boiling Point 300 °C decomposes
Density 1.5 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 525 °C
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous hazardous material

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge