Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Pentanon zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.03605.0100 8.03605.1000 8.03605.9025 8.03605.9046 8.03605.9020
8.03605.0100EA 30.2 EUR InStock
8.03605.0100 8.03605.1000 8.03605.9025 8.03605.9046 8.03605.9020
3-Pentanon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
3-Pentanon


Formel: C₅H₁₀O
Siedepunkt: 101 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –40 °C
Dichte: 0,8148 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 13 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009320
CAS-Nummer: 96-22-0
EINECS: 202-490-3
UN: 1156
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03148
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point -40 °C
Molar Mass 86.13 g/mol
Boiling Point 101 - 103 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 37.6 hPa (20 °C)
Flash Point 7 °C
Refractive Index 1.3923 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 7.7 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH 6.2 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 425 °C
Synonyms 3-Pentanone, Ethyl ketone
Hill Formula C5H10O

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..