Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,6-Xylenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.03772.0005 8.03772.0250 8.03772.1000
8.03772.0005EA 24.8 EUR InStock
8.03772.0005 8.03772.0250 8.03772.1000
2,6-Xylenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,6-Xylenol


Formel: C₈H₁₀O
Siedepunkt: 203 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 41…42 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 73 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002240
CAS-Nummer: 576-26-1
EINECS: 209-400-1
UN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 8 g/l (20 °C)
Melting Point 45 - 48 °C
Molar Mass 122.16 g/mol
Boiling Point 203 °C
Vapor Pressure 0.2 hPa (20 °C)
Flash Point 73 °C
Explosion Limit 1.4 %(V)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 7 (8 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 555 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge