Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Hydantoin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.04511.0100 8.04511.0500
8.04511.0100EA 36.4 EUR InStock
8.04511.0100 8.04511.0500
Hydantoin, Sigma-Aldrich®
Hydantoin


Formel: C₃H₄N₂O₂
MDL Number: MFCD00005259
CAS-Nummer: 461-72-3
EINECS: 207-313-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 219 - 222 °C
Molar Mass 100.08 g/mol
Synonyms 2,4-(3H,5H)-Imidazoledione
Hill Formula C3H4N2O2

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge