Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethyllaurat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.05334.0005 8.05334.0250
8.05334.0005EA 24.8 EUR InStock
8.05334.0005 8.05334.0250
Ethyllaurat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Ethyllaurat


Formel: C₁₄H₂₈O₂
MW: 228.38 g/mol
Siedepunkt: 269
Melting Pt: –2 °C
Dichte: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 138
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015065
CAS-Nummer: 106-33-2
EINECS: 203-386-0
Merck Index: 13,03851
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Hill Formula C₁₄H₂₈O₂
Chemical formula CH₃(CH₂)₁₀COOC₂H₅
Molar Mass 228.37 g/mol
Boiling point 272 °C (1013 hPa)
Density 0.86 g/cm³ (20 °C)
Flash point 138 °C
Ignition temperature 300 °C
Melting Point -2 °C
Vapor pressure 0.1 hPa (60 °C)
Refractive Index 1.4308 (20 °C, 589 nm)
Solubility (20 °C) insoluble
LD 50 oral LD50 Rat 5000 mg/kg
LD 50 dermal LD50 Rabbit 5000 mg/kg
Storage class 10 Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK WGK 2 water endangering

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge