1-Chlordodecan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.05340.0100 8.05340.1000
8.05340.0100EA 32.5 EUR InStock
8.05340.0100 8.05340.1000
1-Chlordodecan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Chlordodecan
Formel: C₁₂H₂₅Cl
MW: 204.78 g/mol
Siedepunkt: 260
Melting Pt: –9 °C
Dichte: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013688
CAS-Nummer: 112-52-7
EINECS: 203-981-5
UN: 3082
ADR: 9 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility  - 0.007 g/l (25 °C)
Melting Point -9 °C
Molar Mass 204.78 g/mol
Boiling Point 124 °C (13 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 130 °C
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 190 °C
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge