Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,2'-(Methylimino)diethanol zur Synthese

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.05851.0100 8.05851.1000
8.05851.0100EA 32.5 EUR InStock
8.05851.0100 8.05851.1000
2,2'-(Methylimino)diethanol zur Synthese
2,2'-Methyliminodiethanol


Formel: H₃CN(CH₂CH₂OH)₂
Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –21 °C
Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 137 °C
MDL Number: MFCD00002848
CAS-Nummer: 105-59-9
EINECS: 203-312-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -21 °C
Molar Mass 119.16 g/mol
Boiling Point 243 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.026 hPa (40 °C)
Flash Point 137 °C
Refractive Index 1.4685 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 8.4 %(V)
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)
pH 11.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 265 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge