Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Mercaptopropionsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.05967.0100 8.05967.0250
8.05967.0100EA 36.4 EUR InStock
8.05967.0100 8.05967.0250
3-Mercaptopropionsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
3-Mercaptopropionsäure


Formel: C₃H₆O₂S
MW: 106.15 g/mol
Siedepunkt: 217
Melting Pt: 17…19 °C
Dichte: 1.2199 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 93
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004897
CAS-Nummer: 107-96-0
EINECS: 203-537-0
UN: 2922
ADR: 8 (6.1) II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 17 - 19 °C
Molar Mass 106.14 g/mol
Boiling Point 110 °C (20 hPa)
Vapor Pressure 0.053 hPa (20 °C)
Flash Point 93 °C
Refractive Index 1.4911 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.60 %(V)
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)
pH 2 (120 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 350 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge