Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Tolualdehyd zS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

MQ200

8.06179.0250
8.06179.0250EA 71.9 EUR InStock
8.06179.0250
4-Tolualdehyd zS, Sigma-Aldrich®
4-Tolualdehyd


Formel: C₈H₈O
MW: 120.15 g/mol
Siedepunkt: 205
Melting Pt: –6 °C
Dichte: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 72
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006954
CAS-Nummer: 104-87-0
EINECS: 203-246-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.25 g/l (25 °C)
Melting Point -6 °C
Molar Mass 120.15 g/mol
Boiling Point 204 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.33 hPa (25 °C)
Flash Point 71.5 °C DIN 51758
Refractive Index 1.5447 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 5.6 %(V)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 395 °C DIN 51794
Synonyms p-Tolualdehyde, p-Toluylaldehyde
Hill Formula C8H8O
Chemical Formula 4-(CH3)C6H4CHO

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge