Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,8-Diaminonaphthalin zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.06206.0100 8.06206.0500
8.06206.0100EA 85.9 EUR InStock
8.06206.0100 8.06206.0500
1,8-Diaminonaphthalin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,8-Diaminonaphthalin


Formel: C₁₀H₁₀N₂
Siedepunkt: 352 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 64…65 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 195 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004033
CAS-Nummer: 479-27-6
EINECS: 207-529-8
UN: 3259
ADR: 8,III
Merck Index: 12,06459
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 61 - 65 °C
Molar Mass 158.2 g/mol
Boiling Point 205 °C (15.6 hPa)
Vapor Pressure 195 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..