Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Nitrophenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.06790.0100 8.06790.0500 8.06790.9050
8.06790.0100EA 33.6 EUR InStock
8.06790.0100 8.06790.0500 8.06790.9050
2-Nitrophenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Nitrophenol


Formel: C₆H₅NO₃
MW: 139.11 g/mol
Siedepunkt: 214.6
Melting Pt: 43…45 °C
Dichte: 1.599 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 108
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011688
CAS-Nummer: 88-75-5
EINECS: 201-857-5
UN: 1663
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06717
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2.1 g/l (20 °C)
Melting Point 43 - 45 °C
Molar Mass 139.11 g/mol
Boiling Point 215 - 216 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.15 hPa (25 °C)
Flash Point 108 °C
Ignition Point 550 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge