Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Nonylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

MQ200

8.06845.0025
8.06845.0025EA 134 EUR InStock
8.06845.0025
Nonylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Nonylamin


Formel: H₃C(CH₂)₇CH₂NH₂
MW: 143.27 g/mol
Siedepunkt: 201
Melting Pt: –1 °C
Dichte: 0.7886 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 63
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008249
CAS-Nummer: 112-20-9
EINECS: 203-945-9
UN: 2735
ADR: 8 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point -1 °C
Molar Mass 143.27 g/mol
Boiling Point 202 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.37 hPa (25 °C)
Flash Point 63 °C
Refractive Index 1.433 (20 °C, 589 nm)
Density 0.79 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C) (undiluted)
Ignition Point 385 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge