Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Phenylacetylen zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.07044.0025 8.07044.0100
8.07044.0025EA 44.2 EUR InStock
8.07044.0025 8.07044.0100
Phenylacetylen zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Phenylacetylen


Formel: C₈H₆
Siedepunkt: 144 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –44,8 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 31 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008570
CAS-Nummer: 536-74-3
EINECS: 208-645-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03892
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.46 g/l (25 °C)
Melting Point -44.8 °C
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 142 - 144 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.7 hPa (25 °C)
Flash Point 27 °C
Refractive Index 1.547 (20 °C, 589 nm)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge