Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Diethyloxalat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.07059.0100 8.07059.0500 8.07059.1000 8.07059.9025
8.07059.0100EA 31.3 EUR InStock
8.07059.0100 8.07059.0500 8.07059.1000 8.07059.9025
Diethyloxalat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Diethyloxalat


Formel: C₆H₁₀O₄
Siedepunkt: 185,7 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –41 °C
Dichte: 1,0785 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 76 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009119
CAS-Nummer: 95-92-1
EINECS: 202-464-1
UN: 2525
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03152
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point -41 °C
Molar Mass 146.14 g/mol
Boiling Point 185.7 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.27 hPa (20 °C)
Flash Point 75 °C
Refractive Index 1.4096 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.42 - 2.67 %(V)
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 410 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge