Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Pyrazin zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.07064.0010 8.07064.0100
8.07064.0010EA 43.5 EUR InStock
8.07064.0010 8.07064.0100
Pyrazin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Pyrazine


Formel: C₄H₄N₂
Siedepunkt: 115 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 52 °C
Dichte: 1,0311 g/cm³ (60.9 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006122
CAS-Nummer: 290-37-9
EINECS: 206-027-6
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,08047
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 49 - 52 °C
Molar Mass 80.08 g/mol
Boiling Point 115 - 118 °C (1013 hPa)
Synonyms 1,4-Diazine
Hill Formula C4H4N2

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge