Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Oxalyldichlorid zS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

MQ200

8.07066.0025 8.07066.0100 8.07066.5000 8.07066.3400
8.07066.0025EA 54.9 EUR InStock
8.07066.0025 8.07066.0100 8.07066.5000 8.07066.3400
Oxalyldichlorid zS, Sigma-Aldrich®
Oxalyldichlorid


Formel: C₂Cl₂O₂
MW: 126.93 g/mol
Siedepunkt: 63
Melting Pt: –12 °C
Dichte: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >100 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000704
CAS-Nummer: 79-37-8
EINECS: 201-200-2
UN: 3129
ADR: 4.3 (8) I
Merck Index: 12,07046
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -12 °C
Molar Mass 126.92 g/mol
Boiling Point 63 - 64 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 200 hPa (20 °C)
Flash Point 100 °C
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous When Wet Material

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge