Palladium(II)chlorid, wasserfrei zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.07110.0001 8.07110.0005 8.07110.0010 8.07110.0050 8.07110.8500
8.07110.0001EA 301 EUR InStock
8.07110.0001 8.07110.0005 8.07110.0010 8.07110.0050 8.07110.8500
Palladium(II)chlorid, wasserfrei zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Palladium(II)chlorid
Formel: PdCl₂
MW: 177.33 g/mol
Melting Pt: 678
Dichte: 4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003558
CAS-Nummer: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 13,07058
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 680 °C
Molar Mass 177.33 g/mol
Density 4.0 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge