Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,3-Propandiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.07481.0005 8.07481.0250 8.07481.1000
8.07481.0005EA 23 EUR InStock
8.07481.0005 8.07481.0250 8.07481.1000
1,3-Propandiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,3-Propandiol


Formel: HO(CH₂)₃OH
MW: 76.1 g/mol
Siedepunkt: 214
Melting Pt: –32 °C
Dichte: 1.0597 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002949
CAS-Nummer: 504-63-2
EINECS: 207-997-3
Merck Index: 12,09845
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 100 g/l (20 °C)
Melting Point -32 °C
Molar Mass 76.09 g/mol
Boiling Point 213 - 215 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.4396 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.5 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 - 7.0 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 405 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge