Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Polyethylenglycol 400 zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.07485.1000 8.07485.5000 8.07485.9025 8.07485.0050
8.07485.1000EA 49.4 EUR InStock
8.07485.1000 8.07485.5000 8.07485.9025 8.07485.0050
Polyethylenglycol 400 zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 400


Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 4…8 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 245 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 4 - 8 °C
Molar Mass 8000 g/mol
Boiling Point 200 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 240 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 360 °C DIN 51794
Viscosity kinematic 97 - 110 mm2/s (20 °C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge