Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Polyethylenglycol 1.000 zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.07488.1000 8.07488.5000
8.07488.1000EA 55.6 EUR InStock
8.07488.1000 8.07488.5000
Polyethylenglycol 1.000 zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 1.000


Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 33…40 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 260 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 13,07651
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 750 g/l (20 °C)
Melting Point 33 - 40 °C
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 260 °C
Density 1.2 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 420 °C
Viscosity kinematic 22 - 27 mm2/s (20 °C) (50% solution)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge