Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Polyethylenglycol 4.000 zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.07490.1000 8.07490.5000
8.07490.1000EA 52.3 EUR InStock
8.07490.1000 8.07490.5000
Polyethylenglycol 4.000 zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 4.000


Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 4000 g/mol
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 53…58 °C
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 250
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01779612
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 53 - 58 °C
Molar Mass 3500 - 4500 g/mol
Bulk Density 400 - 500 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 250 °C
Density 1.2 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 320 °C DIN 51794
Viscosity kinematic 76 - 110 mm2/s (98 °C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge